材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
針尺寸
22s ga (bevel tip)
特點
removable needle RN
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 81130
針長
51 mm (2 in.)
容積
250 μL
相容性
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3