Merck
P0899
Sigma-Aldrich
聚-D-赖氨酸 氢溴酸盐
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000
别名:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
聚-D-赖氨酸 氢溴酸盐, mol wt 70,000-150,000
形狀
solid
品質等級
分子量
70,000-150,000
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<10% water (Karl Fischer)
顏色
white to off-white
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
官能基
amide
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚 D-赖氨酸氢溴化物 (PDLHB) 是一种水溶性、带正电的多氨基酸,在生物学和生物医学中有着广泛的应用。PDLHB 通常用于促进细胞与表面的粘附,这对于细胞培养,显微镜和神经科学研究至关重要。PDLHB 也用于组织工程和给药研究。聚-D-赖氨酸的主要功能在于促进细胞对表面的粘附,利用其正电荷通过与细胞表面带负电荷的蛋白质和分子结合来吸引和锚定细胞。这一特性在覆盖细胞培养皿和培养皿时尤其有价值,因为它对确保可靠的细胞粘附至关重要,尤其是对原代细胞和特定癌细胞等具有挑战性的细胞类型。 在显微镜和神经科学应用中,PDLHB 涂层基板走在前列,允许细胞,组织和神经元无缝附着到载玻片和培养皿上。这促进了对这些关键生物成分的细致观察和探索,使 PDLHB 成为深入研究不可或缺的资源。此外,PDLHB 通过支持细胞生长支架的创建,将其应用扩展到组织工程。这些 PDLHB 包覆支架紧密复制自然细胞环境,促进有效的愈合和再生。PDLHB 在药物传递领域的作用举足轻重,可作为包膜药物的保护屏障,精确地将它们引导到特定的细胞和组织。这种多功能和生物相容性聚合物是一种宝贵资产,提高了生物学和生物医学领域内细胞培养和生化研究的标准。
應用
多聚-D-赖氨酸氢溴酸盐被用于以下研究:
  • 动物细胞培养
  • 大鼠皮层神经元培养
  • 细胞培养和siRNA处理
  • 原代细胞培养和成人神经元网络模型
  • 皮质星形胶质细胞培养
  • 免疫荧光染色(将HDF细胞接种到多聚-D-赖氨酸(P0899,Sigma-Aldrich)包被的玻璃盖玻片上)
  • NPC收集和培养条件
聚-D-赖氨酸聚合物可用于制备细胞附着的表面。D-赖氨酸聚合物也可用于消化聚-L-赖氨酸聚合物并导致L-赖氨酸过量摄取的细胞。
建议使用0.5 - 1.0 mL的该产品0.1 mg/mL溶液用作细胞培养的基质对25 cm2进行涂覆。 较低分子量的该产品粘度相对较低,但较高分子量的形式则可提供每分子更多的附着位点。
生化/生理作用
多聚-L-赖氨酸(PDL)氢溴酸盐是细胞的非特异性粘附因子,它通过增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用,促进细胞与固相基质的粘附。 当被细胞培养表面吸收后,聚-D-赖氨酸可增加带正电的细胞结合位点数量。
特點和優勢
  • 适用于细胞培养和生物化学研究
  • 适用于多种研究应用的优质化合物
成分
聚-D-赖氨酸是一种带正电的氨基酸聚合物,其中每个赖氨酸残基约有一个HBr。 氢溴酸盐可使聚-D-赖氨酸呈可溶于水的结晶形式。 在β结构中可能会发现少量的产物,因为HBr干扰氨基与羧基或含N或O部分之间的氢键。
注意
无菌溶液可在2-8℃条件下稳定保存2年。脱水保存在-20°C条件下。
分析報告
本品的分子量为70,000-150,000。为了除去HBr,将本品溶解在中性缓冲液中并透析除去盐。 通常,本品用作粘附因子,将50 mL无菌组织培养级水加至5 mg多聚赖氨酸中,无菌条件下,每25 cm2 表面包被1 mL。 包被5分钟,然后吸去溶液并充分清表面。 晾干2小时,然后加入细胞和培养基。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Na Zhang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(9), 1800808-1800808 (2019-05-09)
MicroRNAs effectively modulate protein expression and cellular response. Unfortunately, the lack of robust nonviral delivery platforms has limited the therapeutic application of microRNAs. Additionally, there is a shortage of drug-screening platforms that are directly translatable from in vitro to in
Giuseppe Pani et al.
PloS one, 8(9), e73857-e73857 (2013-09-26)
One of the objectives of the current international space programmes is to investigate the possible effects of the space environment on the crew health. The aim of this work was to assess the particular effects of simulated microgravity on mature
Faith C Blum et al.
Infection and immunity, 80(5), 1662-1669 (2012-03-07)
Botulinum neurotoxins (BoNTs) and tetanus neurotoxin (TeNT) are the most toxic proteins for humans. While BoNTs cause flaccid paralysis, TeNT causes spastic paralysis. Characterized BoNT serotypes enter neurons upon binding dual receptors, a ganglioside and a neuron-specific protein, either synaptic
Hyun-Joo Seo et al.
BMB reports, 41(7), 523-528 (2008-08-07)
BMI-1026 is a synthetic aminopyrimidine compound that targets cyclin dependent kinases (cdks) and was initially designed as a potential anticancer drug. Even though it has been well documented that BMI-1026 is a potent cdk inhibitor, little is known about the
Sarah Jolly et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(40), 14314-14323 (2011-10-07)
There is increasing evidence to suggest that the neuronal response to hypoxia is regulated through their interactions with astrocytes. However, the hypoxia-induced molecular mechanisms within astrocytes which influence neuronal death have yet to be characterized. In this study, we investigated
商品
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.