Merck
P1399
Sigma-Aldrich
聚-L-赖氨酸 氢溴酸盐
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
聚-L-赖氨酸 氢溴酸盐, mol wt 150,000-300,000
形狀
solid
品質等級
分子量
150,000-300,000
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<10% water (Karl Fischer)
顏色
white to off-white
溶解度
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
官能基
amine
carboxylic acid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
多聚L-赖氨酸(PLL)是一种来源于赖氨酸的、功能强大的合成聚合物。它可用作带正电的水溶性聚合物,应用涵盖生物学和生物医学领域。PLL的一个重要作用是在细胞培养中,将其添加到培养皿和培养板中可以增强细胞粘附,对粘附能力差的细胞特别有效。这对原代细胞和某些癌症细胞类型至关重要。PLL的正电荷在细胞表面形成一个吸引带负电分子的电荷层,促进了细胞粘附,与标准培养物表面相比最大程度减少了细胞毒性。此外,PLL还可用于显微镜和神经科学研究。涂覆的基质使得细胞、组织和神经元能够粘附在载玻片和培养皿上,从而便于研究者进行仔细的观察和长期研究。PLL消除了对损害细胞的固定剂的需求,并实现了长期的细胞和组织培养。除了这些应用以外,PLL在免疫化学领域用于将组织粘附在载玻片上进行染色,在药物递送中用于封装和递送药物,在基因疗法中用于将遗传物质传送至靶细胞。总而言之,PLL是一种公认的生物相容性物质,这确保了它在各种生物医学应用中的安全性,并使其成为生物化学和生物医学领域中的宝贵工具。
應用
多聚-L-赖氨酸聚合物可用于促进细胞与固相基质的粘附、与甲氨蝶呤结合以增加药物转运、胰岛的微囊化、细胞微囊化技术、微阵列载玻片包被和染色体制剂。 低分子量多聚-L-赖氨酸(30,000-70,000)在溶液中粘度较低,但高分子量多聚-L-赖氨酸的每个分子提供的粘附位点较多。
生化/生理作用
多聚-L-赖氨酸是细胞的非特异性粘附因子,它通过增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用,促进细胞与固相基质的粘附。 当它被吸附到培养表面后,多聚-L-赖氨酸可增加用于细胞结合的正电荷结合位点数量。 对于能够消化多聚-L-赖氨酸的细胞,应使用多聚-D-赖氨酸作为粘附因子。
特點和優勢
  • 适用于细胞培养和生物化学研究
  • 适用于多种研究应用的优质化合物
成分
聚-L-赖氨酸是一种带正电荷的氨基酸聚合物,每个赖氨酸残基约有一个HBr。 氢溴酸盐可使聚-L-赖氨酸呈可溶于水的结晶形式。 在β结构中可能会发现少量的产物,因为HBr干扰氨基与羧基或含N或O部分之间的氢键。
注意
无菌溶液可在2-8℃条件下稳定保存2年。脱水保存在-20°C条件下。
準備報告
本品的分子量为150,000-300,000。为了除去HBr,将本品溶解在中性缓冲液中并透析除去盐。 经薄层色谱法验证,多聚-L-赖氨酸未曾接触过三氟乙酸,并且已透析去除任何单体、二聚体或三聚体。 通常,本品用作粘附因子,将50 mL无菌组织培养级水加至5 mg多聚赖氨酸中,无菌条件下,每25 cm2 表面包被1 mL。 包被5分钟,然后吸去溶液并充分清表面。 晾干2小时,然后加入细胞和培养基。
分析報告
分子量与粘度相关,并且经过MALLS测定。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tsung-I Chen et al.
Journal of biomedical science, 21, 46-46 (2014-06-03)
Intermittent hypoxia (IH) plays a critical role in sleep breathing disorder-associated hippocampus impairments, including neurocognitive deficits, irreversible memory and learning impairments. IH-induced neuronal injury in the hippocampus may result from reduced precursor cell proliferation and the relative numbers of postmitotic
Andrea Corna et al.
Journal of neural engineering, 15(4), 045003-045003 (2018-05-03)
Retinal prostheses have shown promising results in restoring some visual perception to blind patients but successful identification of objects of different size remains a challenge. Here we investigated electrode-size specific stimulation thresholds and their variability for subretinal electrical stimulation. Our
Hong-Guang Ding et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 4-4 (2018-01-07)
Cognitive impairment is one of common complications of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Increasing evidence suggests that interleukin-1 beta (IL-1β) plays a role in inducing neuronal apoptosis in cognitive dysfunction. The lung protective ventilatory strategies, which serve to reduce pulmonary
Adaobi Okonkwo et al.
Molecular nutrition & food research, 62(18), e1800228-e1800228 (2018-06-21)
DNA repair inhibitors have broad clinical applications in tumor types with DNA repair defects, including colorectal cancer (CRC). Structural analogs of the anticancer agent sulforaphane (SFN) were investigated as modifiers of histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) activity, and
Yang Yuan et al.
Autophagy, 13(10), 1754-1766 (2017-08-19)
Cerebral ischemia induces massive mitochondrial damage. These damaged mitochondria are cleared, thus attenuating brain injury, by mitophagy. Here, we identified the involvement of BNIP3L/NIX in cerebral ischemia-reperfusion (I-R)-induced mitophagy. Bnip3l knockout (bnip3l-/-) impaired mitophagy and aggravated cerebral I-R injury in
商品
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.