Merck
L2020
Sigma-Aldrich
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 0.2 μm filtered, liquid, 1-2 mg/mL, suitable for cell culture
别名:
层粘蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
层粘连蛋白 来源于 Engelbreth-Holm-Swarm 小鼠肉瘤基底膜, 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
aqueous solution
分子量
A subunit 400 kDa
B1 subunit 210 kDa
B2 subunit 200 kDa
包裝
pkg of 1 mg
濃度
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
1‑2 μg/cm2
雜質
Microbial Contamination, passes test
NCBI登錄號
UniProt登錄號
結合特異性
Peptide Source: Collagen
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
层粘连蛋白是分子量较大的非胶原粘着糖蛋白。它们是异三聚体蛋白,含有三个二硫键连接的多肽:α、β和 γ链。层粘连蛋白的多个多肽结构域可结合多个细胞表面受体,包括多个整联蛋白二聚体、肌营养不良蛋白聚糖和多配体蛋白聚糖,以及其它细胞外基质成分。这种细胞外基质多结构域三聚体糖蛋白是维持粘附、增殖和分化的基底膜的主要组分。
應用
来自Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肉瘤基底膜的层粘连蛋白已用于:
  • 胰岛素生成细胞(IPC)分化
  • 感染抑制检测。
  • 增殖检测。
层粘连蛋白支持多种细胞类型的生长和分化,包括表皮、内皮、神经、肌肉和肝脏细胞。 建议将其按1-2 μg/cm2用作细胞培养的基质。 最佳的浓度的确取决于细胞类型以及应用或研究目标。
生化/生理作用
层粘连蛋白是动物组织中结构性支架的组成部分。 它们通过内功素和基底膜聚糖与IV型胶原结合,并通过整合素受体、dystroglycan糖蛋白复合物以及Lutheran血型糖蛋白与细胞膜结合。 层粘连蛋白具有胶原结合、细胞粘附、肝素结合和神经突向外生长片段的活性结构域。
成分
层粘连蛋白是一种细胞外基质多结构域三聚体糖蛋白,并且是支持粘附、增殖和分化的基底膜的主要非胶原组分。 层粘连蛋白是由通过多个二硫键连接的A、B1和B2链组成。这款层粘连蛋白产品是从小鼠Engelbreth-Holm-Swarm肿瘤中分离的。
注意
建议将其按工作溶液进行分装并储存在-20°C。
準備報告
本品以1 − 2 mg/mL浓度形式提供,含50 mM Tris-HCl和150 mM NaCl。 其经0.2μm滤器过滤。在使用前在2-8°C将该溶液缓慢解冻以避免形成凝胶。 如需用作涂层,可在平衡盐溶液中稀释并用最小的体积涂覆在培养的表面,随后在37℃下孵育2小时。 在细胞铺板之前用PBS洗涤3次。层粘连蛋白可储存在2-8°C达一个月。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Serotype-specific entry of dengue virus into liver cells: identification of the 37-kilodalton/67-kilodalton high-affinity laminin receptor as a dengue virus serotype 1 receptor.
Thepparit C and Smith DR.
Journal of Virology, 78(22), 12647-12656 (2004)
Axonal pathfinding: Extracellular matrix role
Letourneau, P
Encyclopedia of Neuroscience, 1, 1139-1145 (2009)
Mitogenic activity of laminin on human melanoma and melanocytes: different signal requirements and role of beta 1 integrins.
Mortarini R, et al.
Cancer Research, 55(20), 4702-4710 (1995)
Fibronectin and laminin promote differentiation of human mesenchymal stem cells into insulin producing cells through activating Akt and ERK.
Lin HY, et al.
Journal of Biomedical Science, 17:56 (2010)
The laminin family
Monique Aumailley
Journal of Separation Science, 7(1), 48-55 (2013)
商品
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
细胞外基质(ECM)是由细胞分泌并在组织中围绕在其周围。
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
查看所有结果
实验方案
用于细胞培养的层粘连蛋白包被表面需要特定的条件才能获得理想的结果。包含了用于包被盖玻片以进行神经球状体和常规细胞培养的实验方案。
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.