Merck
P7280
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 30,000-70,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
别名:
PDL
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.75
产品名称
聚-D-赖氨酸 氢溴酸盐, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
生物来源
synthetic (organic)
质量水平
无菌性
γ-irradiated
产品线
BioReagent
BioXtra
表单
lyophilized powder
分子量
average mol wt 30,000-70,000
包装
pkg of 5 X 5 mg
pkg of 5 mg
浓度
0.016—0.032 mmol lysine
技术
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖度
4 μg/cm2
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
多聚-D-赖氨酸氢溴酸盐(PDL)是一种由赖氨酸组成的带正电的聚合物,其中的每个赖氨酸单元结合一个氢溴酸分子。这种氢溴酸分子赋予多聚-D-赖氨酸独特的特性,令其形成晶体并易溶于水基溶液。
应用
多聚-D-赖氨酸氢溴酸盐涂层已用于:
  • 在原代神经元培养物的免疫荧光显微镜检查中,包被组织培养板孔和盖玻片,‘以研究与寨卡病毒感染有关的神经功能失调。
  • 包被盖玻片以增强大鼠肠道分离的肠肌层细胞的附着和增殖。
  • 处理载玻片的表面以实现细胞附着,以研究大鼠小肠的肠肌层丛(myenteric plexus )。
聚-D-赖氨酸聚合物可用于制备细胞附着的表面。D-赖氨酸聚合物也可用于消化聚-L-赖氨酸聚合物并导致L-赖氨酸过量摄取的细胞。
建议使用0.5 - 1.0 mL的该产品0.1 mg/mL溶液用作细胞培养的基质对25 cm2进行涂覆。 较低分子量的该产品粘度相对较低,但较高分子量的形式则可提供每分子更多的附着位点。
生化/生理作用
多聚-L-赖氨酸(PDL)氢溴酸盐是细胞的非特异性粘附因子,它通过增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用,促进细胞与固相基质的粘附。 当被细胞培养表面吸收后,聚-D-赖氨酸可增加带正电的细胞结合位点数量。
特点和优势
通过γ-辐射灭菌。
组分
聚-D-赖氨酸是一种带正电的氨基酸聚合物,其中每个赖氨酸残基约有一个HBr。 氢溴酸盐可使聚-D-赖氨酸呈可溶于水的结晶形式。 在β结构中可能会发现少量的产物,因为HBr干扰氨基与羧基或含N或O部分之间的氢键。
注意
无菌溶液可在2-8℃条件下稳定保存2年。脱水保存在-20°C条件下。
制备说明
本品分子量在30000-70000之间,经过细胞培养试验和射线辐照。为了除去 HBr,将该产物溶解在中性缓冲液中,并透析除去盐。 通常,要将此产品用作附着因子,将50mL无菌组织培养级水加到5 mg聚赖氨酸中,并在每25cm2溶液中使用1mL该溶液无菌包被表面。 5分钟后,吸去溶液,并彻底冲洗表面。 在加入细胞和培养基之前让其干燥两小时。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Progesterone: A Neuroprotective Steroid of the Intestine
Stegemann LN, et al.
Cells, 12(8), 1206-1206 (2023)
Valentina Cigliola et al.
PloS one, 11(3), e0150880-e0150880 (2016-03-10)
Signalling through gap junctions contributes to control insulin secretion and, thus, blood glucose levels. Gap junctions of the insulin-producing β-cells are made of connexin 36 (Cx36), which is encoded by the GJD2 gene. Cx36-null mice feature alterations mimicking those observed
Methods to Study the Myenteric Plexus of Rat Small Intestine
Hecking I, et al.
Cellular and Molecular Neurobiology, 43, 315?325-315?325 (2021)
Zika virus infection of mature neurons from immunocompetent mice generates a disease-associated microglia and a tauopathy-like phenotype in link with a delayed interferon beta response
Manet C, et al.
Journal of Neuroinflammation, 19 (2022)
Nadine Dupuis et al.
Molecular pharmacology, 91(6), 595-608 (2017-03-21)
G protein-coupled receptors are the most important drug targets for human diseases. An important number of them remain devoid of confirmed ligands. GPR27 is one of these orphan receptors, characterized by a high level of conservation among vertebrates and a
商品
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
实验方案
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
使用多聚-赖氨酸将细胞粘附在固相基质上,多聚-赖氨酸可增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用。