product name
聚-L-赖氨酸 氢溴酸盐, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
γ-irradiated
產品線
BioXtra
形狀
lyophilized powder
分子量
70,000-150,000
包裝
pkg of 5 mg
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
4 μg/cm2
溶解度
H2O: soluble 50 mL/vial, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
成分
注意
分析報告
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
实验方案
使用多聚-赖氨酸将细胞粘附在固相基质上,多聚-赖氨酸可增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用。
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.