product name
聚-D-赖氨酸 氢溴酸盐, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
γ-irradiated
產品線
BioReagent
BioXtra
形狀
lyophilized powder
分子量
70,000-150,000
包裝
pkg of 10 X 5 mg
pkg of 5 mg
濃度
0.016—0.032 mmol lysine
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
4 μg/cm2
雜質
<10% water (by Karl Fischer)
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 作为培养板的涂层用于培养大鼠神经胶质前体细胞(RGPCS)。
- 用于包被继代培养伸长细胞的培养瓶和培养板
- 处理盖玻片的表面以便细胞附着
建议使用0.5 - 1.0 mL的该产品0.1 mg/mL溶液用作细胞培养的基质对25 cm2进行涂覆。 较低分子量的该产品粘度相对较低,但较高分子量的形式则可提供每分子更多的附着位点。
生化/生理作用
特點和優勢
- 用伽马(γ)射线消毒
- 在2-8˚C下无菌多聚-D-赖氨酸溶液可保存三年。
成分
注意
準備報告
同類產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
实验方案
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
使用多聚-赖氨酸将细胞粘附在固相基质上,多聚-赖氨酸可增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用。