product name
多聚-L-赖氨酸 溶液, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
形狀
liquid
分子量
70—150 kDa
包裝
pkg of 50 mL
濃度
0.01%
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
4 μg/cm2
雜質
endotoxin, tested
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 聚-L-赖氨酸涂覆的玻璃盖玻片已用于对用于扫描电子显微镜的样本进行封片。
- 聚-L-赖氨酸涂覆的孔用于在电极上对PC-12细胞进行捕获。
- 聚-L-赖氨酸涂覆的硼硅酸盐玻片用于接种病毒载体转导的细胞。
生化/生理作用
成分
準備報告
同類產品
相關產品
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D细胞培养概述。了解2D与3D细胞培养的对比结果,3D细胞培养的优势以及可用于开发3D细胞模型的技术
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
实验方案
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
使用多聚-赖氨酸将细胞粘附在固相基质上,多聚-赖氨酸可增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用。