product name
红霉素, BioReagent, suitable for cell culture
產品線
BioReagent
品質等級
形狀
powder
效力
≥850 μg per mg
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤0.1 EU/mg endotoxin
顏色
white
mp
133 °C
溶解度
2 M HCl: 50 mg/mL (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.)
ethanol: soluble (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.)
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
SMILES 字串
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI 密鑰
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
基因資訊
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , MLNR(2862)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 营养肉汤培养基的补充物,用于培养绿色荧光蛋白(GFP)-表达大肠杆菌
- 模型药物,以MTT法测定小肠(SMI)微组织的活力{254
- 作为抗生素用于研究慢性感染的治疗策略
生化/生理作用
抗菌谱:该产品可以抗革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌。
注意
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
蛋白质合成是一个复杂、多步骤过程,涉及到很多酶以及构象排列。但是,阻碍细菌蛋白质合成的大部分抗生素对该过程的干扰发生在70S细菌核糖体的30S亚基或50S亚基。
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.