product name
庆大霉素 硫酸盐, powder, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
Micromonospora purpurea
產品線
BioReagent
形狀
powder
效力
~600 μg Gentamicin per mg
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white to off-white
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI 密鑰
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
抗菌谱:包括革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌,包括对于四环素、氯霉素、卡那霉素和粘菌素,某些特定假单胞菌菌株,变形杆菌属,Staphylococcus 和 Streptococcus 的抗性。
成分
注意
分析報告
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
抗生素杀灭曲线是一项剂量响应实验,通过逐渐增大施加在哺乳动物细胞中的备选抗生素剂量进行测定。
实验方案
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
Cultrex®基底膜提取物(BME)是从Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 肉瘤细胞中纯化出来的一种可溶性基底膜。