化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder or crystals
顏色
Reddish-brown
pKa
1.7 (4-hydroxyl group)
7.9 (4-piperazine nitrogen)
pI
4.84
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI 密鑰
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.