生物源
synthetic (chemical)
品質等級
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 50 g/L
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
應用
agriculture
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI 密鑰
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 突变和转化细胞的氨苄西林抗性筛选
生化/生理作用
耐药性机制:ß-内酰胺酶切开氨苄青霉素的ß-内酰胺环,使其失去活性。
抗菌谱:包括革兰氏阳性菌(类似青霉素)和革兰氏阴性菌(类似四环素和氯霉素)。
特點和優勢
- 高品质抗生素,适合各种研究用途
- 适于细胞生物学和生物化学研究。
注意
準備報告
儲存和穩定性
同類產品
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
其他客户在看
商品
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
概述如何保持适当的细胞培养实验室安全性,包括进行实验室风险评估、表面消毒、生物危害和废物清除的步骤。免费下载ECACC手册。