Merck
LIBTH-RO
Roche
Liberase TH Research Grade
lyophilized, suitable for tissue processing, optimum pH 7.4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.21
生物源
Bacillus polymyxa (dispase)
Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus)
Clostridium histolyticum (collagenase)
品質等級
描述
high Thermolysin concentration
形狀
lyophilized
包裝
pkg of 10 mg (05401135001 [2 x 5 mg])
pkg of 100 mg (05401151001 [2 x 50 mg])
製造商/商標名
Roche
參數
35-37 °C optimum reaction temp.
技術
tissue processing: suitable
最適pH
7.4
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
Liberase TH Research Grade包含高度纯化的胶原酶I和胶原酶II。这两种胶原酶亚型以精确比例混合,并与高浓度的嗜热菌蛋白酶(Thermolysin)混合,嗜热菌蛋白酶是一种非梭菌中性蛋白酶。
應用
Liberase TH (Thermolysin High) Research Grade被用于各种组织的解离,其中,高纯度的酶混合物是高细胞产量和活力所必需的。内毒素等细菌副产物可减少数千倍。
特點和優勢
  • 采用含有较少梭菌蛋白酶和胰蛋白酶活性以及较低内毒素含量的酶混合物,最大限度提高分离细胞的活力和产量
  • 由于胶原酶I + II的纯度较高(经过HPLC分析测定),
从而提高了酶混合物的比活性。
  • 由于批次间的一致性较高,
从而提高了实验的可重复性。
  • 采用无哺乳动物或禽类组织来源性原料的酶,提高了安全性
準備報告
稳定剂:
工作浓度:Liberase研究级酶工作浓度:
Liberase酶的比活性显著高于传统胶原酶。这表示Liberase研究级纯化酶的工作浓度(以mg/ml表示)将低于传统胶原酶的工作浓度。
对于www.collagenase.com网站上Roche应用列表中的应用,请使用其建议的Liberase Research Grade浓度。
对于该列表未包括的应用,首次使用的Liberase TM Research Grade浓度为0.08–0.28 Wünsch单位/ml。
目标是确定Liberase研究级酶混合物的最佳起始浓度。这是一个起始浓度,最终浓度可能会因具体程序以及传统胶原酶的批次间差异而有所不同。
胶原酶工作浓度
将之前的胶原酶工作浓度(mg/ml)乘以其比活度(Wünsch单位/mg,[如上述测定所得]),得到Wünsch单位/ml。为确定Liberase研究级酶混合物的用量,首先用胶原酶工作浓度(以Wünsch单位/ml表示)乘以工作酶溶液的总体积,获得所需的总胶原酶活性(Wünsch单位)。除以Liberase Research Grade储液浓度所需的总胶原酶活性(“重悬和储存”?)。这代表工作酶溶液中所用的Liberase研究级酶混合物储液的体积(ml)。
储存条件(工作溶液):将未使用的储液以单次用量进行分装,并保存在-15至-25°C。有关产品稳定性的更多信息,请访问Roche Liberase酶的网站:www.collagenase.com。
注意:避免反复冻融!
重構
用注射级无菌水或组织解离缓冲液重悬冻干酶。不要在解离缓冲液中添加血清或其他成分,如白蛋白或蛋白酶抑制剂。在较高浓度和较高温度(4°C)下,酶的稳定性会降低。应避免上述两种条件。
重悬全部内容物。不要称量冻干品的独立分装品。水分进入包装小瓶,将导致酶活性下降。
将冻干酶再水化时,应将小瓶置于冰上。
在2至8℃下轻轻摇动小瓶,直至酶完全溶解(最多30分钟)。
在某些用于溶解Liberase研究级纯化酶混合物的组织解离缓冲液类型中,可能会出现少量沉淀,这些沉淀易于溶解在稀释的工作液中,并且不影响酶活性。
取出一份储液的分装品,制备工作溶液。
重悬体积
2 ml(1小瓶,5 mg–10 mg包装规格),10 ml(1小瓶,50 mg–100 mg包装规格)
胶原酶Wünsch(单位/ml)
13(1小瓶,5 mg–10 mg包装规格),26(1小瓶,50 mg–100 mg包装规格)
总胶原酶浓度[mg/ml]
2.5(1小瓶,5 mg–10 mg包装规格),5.0(1小瓶,50 mg–100 mg包装规格)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
Liberase is a trademark of Roche
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K Maiellaro-Rafferty et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 60, 151-160 (2013-05-02)
Nebulette (NEBL) is a sarcomeric Z-disk protein involved in mechanosensing and force generation via its interaction with actin and tropomyosin-troponin complex. Genetic abnormalities in NEBL lead to dilated cardiomyopathy (DCM) in humans and animal models. The objectives of this study
Ryan M Marquardt et al.
International journal of molecular sciences, 23(11) (2022-06-11)
A growing body of work suggests epigenetic dysregulation contributes to endometriosis pathophysiology and female infertility. The chromatin remodeling complex subunit AT-rich interaction domain 1A (ARID1A) must be properly expressed to maintain normal uterine function. Endometrial epithelial ARID1A is indispensable for
Paul W Burridge et al.
Current protocols in human genetics, 87, 21-21 (2015-10-07)
Since the first discovery that human pluripotent stem cells (hPS cells) can differentiate to cardiomyocytes, efforts have been made to optimize the conditions under which this process occurs. One of the most effective methodologies to optimize this process is reductionist
Carolina J Garcia Garcia et al.
Gastroenterology, 162(7), 2018-2031 (2022-02-27)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has a hypoxic, immunosuppressive stroma that contributes to its resistance to immune checkpoint blockade therapies. The hypoxia-inducible factors (HIFs) mediate the cellular response to hypoxia, but their role within the PDAC tumor microenvironment remains unknown. We
Francesca Incardona et al.
eLife, 4, e06938-e06938 (2015-06-19)
The Reproducibility Project: Cancer Biology seeks to address growing concerns about reproducibility in scientific research by replicating selected results from a substantial number of high-profile papers in the field of cancer biology published between 2010 and 2012. This Registered report
实验方案
Liberase Enzyme Blend selection depends on tissue dissociation protocol and success with collagenase.
相关内容
胶原酶指南。胶原酶是一种可分解将动物组织结合在一起的天然胶原的酶,由多种微生物和不同的动物细胞产生。
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.