Merck
C9407
Sigma-Aldrich
胶原酶 来源于溶组织梭菌
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
别名:
梭菌肽酶 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.75
生物源
Clostridium histolyticum
品質等級
形狀
powder
比活性
≥800 units/mg solid
分子量
68-130 kDa
包裝
pkg of 1 μmol
技術
cell culture | mammalian: suitable
pH值
7.4
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
来自溶组织梭状芽胞杆菌的胶原酶具有胶原蛋白结合结构域(CBD)和多囊肾病样(PKD样)结构域。它还具有用于钙的Ca 2+结合位点,这对于其功能至关重要。胶原酶用于治疗结缔组织疾病,Dupuytren挛缩。
應用
来自溶组织梭状芽胞杆菌的胶原酶已被用于消化:
  • 用于胰岛分离的胰腺样品
  • 用于分离肺血管平滑肌细胞(PBMC)的肺动脉样品
  • 用于分离软骨细胞的软骨样品
该产品适用于人类肿瘤,小鼠肾脏,人类成人和胎儿的脑、肺和许多其他上皮组织的解聚。 它还被证明适用于肝脏和肾脏灌注研究、胰腺消化、非实质性大鼠肝细胞的分离、以及肝细胞制备。 胶原酶也已用于制备动脉组织,以对晚期糖基化终产物进行研究。 该酶用于(浓度约为1mg/ml)对肝细胞的释放进行检测。 消化浓度范围为0.1至5mg/mL。
生化/生理作用
每摩尔胶原蛋白酶被4g原子钙活化。 它被乙二醇-双(β-氨基乙基醚)-N,NN′,N′-四乙酸,β-巯基乙醇、谷胱甘肽、巯基乙酸和8-羟基喹啉抑制。
胶原酶产品是一种由溶组织梭菌( C.histolyticum)分泌的酶的混合物,分泌酶中10-18种化合物成分的相对比例在不同产品中有所差异。 主要成分是两种胶原酶、梭菌蛋白酶和中性蛋白酶。 这些酶的协同作用可降解胶原蛋白和其他细胞内物质。胶原酶和中性蛋白酶的作用是细胞从组织有效释放所必需的。 各种类型的胶原蛋白是胶原酶的天然底物。
注意
本品在-20°C下可稳定保存一年。在37℃、50℃和-20℃下保存30天,其FALGPA或蛋白酶活性没有损失。粗制胶原酶溶液分装品( 10 mg/mL)经快速冷冻可保持稳定,并且可在-20℃下冷冻保存。进一步冻融循环会损坏溶液。 本品在冰上放置7小时,可保留100%活性。
單位定義
一个胶原蛋白消化单元(CDU)从牛跟腱胶原蛋白中释放的肽链量和1.0 μ亮氨酸,5小时,pH7.4,37℃,在钙离子存在下的茚三酮颜色相同。一个 FALGPA水解单元每分钟,25℃,水解1.0 μmole 呋喃基丙烯酰-Leu-Gly-Pro-Ala。一个中性蛋白酶单元水解酪蛋白,产生颜色和1.0 μmole 酪氨酸每5小时,pH7.5,37℃下产生的相同。一个梭菌蛋白酶单元在DTT存在下,pH7.6,25℃,每分钟水解1.0 μmole BAEE。
準備報告
该产品从Clostridium histolyticum,XI型胶原酶中获得。它具有梭菌蛋白酶,非特异性中性蛋白酶和胰蛋白酶活性。溶液通常是在TESCA缓冲液(含有50mM TES、0.36mM氯化钙,37℃时pH 7.4)中按1-2 mg/mL进行制备。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Y F Li et al.
Neoplasma, 67(2), 430-437 (2020-01-25)
Patient-derived organoids (PDOs) are emerging as preclinical models with promising values in personalized cancer therapy. The purpose of this study was to establish a living biobank of PDOs from patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and to study the
The cytoprotection of chitosan based hydrogels in xenogeneic islet transplantation: An in vivo study in streptozotocin-induced diabetic mouse
Yang KC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 393(4), 818-823 (2010)
Phenotypic modulation of human articular chondrocytes by bistratene A
Gargiulo BJ, et al.
European Cells & Materials, 3(2), 9-18 (2002)
Collagenase clostridium histolyticum in Dupuytren's contracture: a systematic review
Smeraglia F, et al.
British Medical Bulletin, 118(1), 149-149 (2016)
Endothelin receptor antagonists attenuate the inflammatory response of human pulmonary vascular smooth muscle cells to bacterial endotoxin
Knobloch J, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 346(2), 290-299 (2013)
商品
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
实验方案
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
在测定胶原酶活性时,使用N-(3-[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala在345nm处进行连续分光光度法测定。胶原酶水解胶原肽键。