化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCC(=O)N4)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NCC(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C98H126N20O31/c1-49(2)38-68(115-96(147)72(43-55-46-101-60-19-12-10-17-58(55)60)117-98(149)74-20-13-37-118(74)77(122)48-103-86(137)61-25-31-75(120)105-61)93(144)111-66(30-36-82(131)132)92(143)110-65(29-35-81(129)130)91(142)109-64(28-34-80(127)128)90(141)108-63(27-33-79(125)126)89(140)107-62(26-32-78(123)124)88(139)104-51(5)85(136)113-70(41-53-21-23-56(119)24-22-53)87(138)102-47-76(121)106-71(42-54-45-100-59-18-11-9-16-57(54)59)95(146)114-69(39-50(3)4)94(145)116-73(44-83(133)134)97(148)112-67(84(99)135)40-52-14-7-6-8-15-52/h6-12,14-19,21-24,45-46,49-51,61-74,100-101,119H,13,20,25-44,47-48H2,1-5H3,(H2,99,135)(H,102,138)(H,103,137)(H,104,139)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,143)(H,111,144)(H,112,148)(H,113,136)(H,114,146)(H,115,147)(H,116,145)(H,117,149)(H,123,124)(H,125,126)(H,127,128)(H,129,130)(H,131,132)(H,133,134)
InChI 密鑰
CMVMLPDUAGUTOC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GAST(2520)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
一般說明
應用
- 作为培养基补充剂建立肠培养物
- 作为标准 Dulbeccos ′改良 Eagle 培养基 (DMEM) 的补充剂人类小肠培养基 以使crypts生长
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.