Merck
G5516
Sigma-Aldrich
甘油
for molecular biology, ≥99.0%
别名:
1,2,3-丙三醇, 甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50161901
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
等級:
for molecular biology
reagent
化驗:
≥99.0%
技術:
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
應用:
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
蒸汽壓力:
<1 mmHg ( 20 °C)
等級
for molecular biology
reagent
品質等級
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
viscous liquid
自燃溫度
698 °F
expl. lim.
≥2.7-19.0 %
技術
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
雜質
<5 ppm Iron
<5 ppm heavy metal
<5 ppm magnesium
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
pH值
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
溶解度
water: 1 mL/mL, clear, colorless
密度
1.25 g/mL (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
應用
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
異物活動
DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘油是一种无味无色并具有甜味的液体,在自然状态下具有黏性。它可以是自然存在的,也能衍生自石油化工原料。甘油具有十分广泛的应用,是自然中最具价值以及多功能性的化学物质之一。它可用作润肤剂、溶剂、甜味剂用于药物配方、化妆品、食品和化妆品中。它非常稳定且非常易于在常温下进行储存;它也没有刺激性,对环境没有不良影响。
應用
甘油可用作:
  • 免疫荧光封固剂成分
  • 结核分枝杆菌鸟分枝杆菌细胞培养过程中的补充剂;
  • 酶生物燃料电池设计过程中的燃料;
  • 含有4-HCCA和3-氨基­喹啉的液体复合基质,可用于分析中性和酸性聚糖;
  • 进行快原子轰击电离质谱的基质;
甘油可用作MALDI(基质辅助激光解吸/电离质谱)定量分析研究的液体基质。
生化/生理作用
甘油天然具有是吸湿性,并因其三个亲水性醇羟基而可溶于水。它可形成分子间及分子内的氢键,使其成为一种非常灵活的分子。 甘油的生理作用与细胞介导的免疫、IgG生成的提高以及增加的组胺释放相关。
特點和優勢
本品已针对是否存在核酸酶和蛋白酶进行了分析。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
本产品仅可用于实验室用途,不适于药用、家用或其他用途。
greener alternative product
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)
Ionic-liquid matrices for quantitative analysis by MALDI-TOF mass spectrometry
Li, Ying L., and Michael L. Gross
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15 (12), 1833-1837 (2004)
Nur Arifah Ismail et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109770-109770 (2019-07-28)
In this work, the potential of titanium dioxide nanoparticles incorporated gellan gum (GG + TiO2-NPs) biofilm as wound dressing material was investigated. The GG + TiO2-NPs biofilm was prepared via evaporative casting technique and was characterized using FTIR, XRD, and SEM to study their
Microplate alamar blue assay versus BACTEC 460 system for high-throughput screening of compounds against Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium
Collins, L., and Scott G. Franzblau
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 41 (5), 1004-1009 (1997)
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
实验方案
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
使用磷酸钙将DNA转入真核细胞是一种常见的转染方法。该转染实验方案可经优化用于各种细胞类型。
酵母因能够快速生长并具有分散的细胞而被认为是用于真核生物研究的模范系统。酵母培养物可采用类似于细菌培养物的技术在液体培养基或琼脂平板上进行生长、维持和保存。
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.