生物源
Clostridium histolyticum
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
lyophilized
包裝
pkg of 100 mg (11088807001)
pkg of 2.5 g (11088831001)
pkg of 500 mg (11088815001)
製造商/商標名
Roche
濃度
0.5-2.5 mg/mL
最適pH
6.0-8.0
應用
sample preparation
儲存溫度
2-8°C
一般說明
通过过滤、硫酸铵沉淀、透析和冻干从溶组织梭菌培养物制备胶原酶B。来自溶组织梭菌的胶原酶是一种胶原分解酶。它与胶原蛋白样物质相互作用,负责将胶原蛋白降解成小肽。它广泛用于分解许多类型的组织(如肺,心脏,肌肉,骨骼,脂肪组织,肝脏,肾脏,软骨,乳腺,胎盘,血管,脑,肿瘤)和单一的准备——用于建立原代细胞培养系统的细胞悬浮液。当产量和活力很重要时,建议使用胶原酶B。
特異性
胶原酶降解天然胶原蛋白。梭菌蛋白酶、胰蛋白酶样酶和中性蛋白酶也会降解其他蛋白质。
應用
来自 Roche的梭菌胶原酶已用于制备来自许多类型组织的细胞,例如肝细胞、脂肪细胞、胰岛、上皮细胞、肌肉细胞、内皮细胞等。然而,每批酶对于破坏特定细胞的适合性。组织应根据经验确定。
胶原酶B已用于制备来自小鼠主动脉和结肠直肠癌组织的细胞。
胶原酶B已用于制备来自小鼠主动脉和结肠直肠癌组织的细胞。
規格
酶活性:
胶原酶活性:>0.15U/mg(根据Wünsch)(+ 25℃,4-苯基 - 偶氮苄基 - 氧基羰基-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg作为底物)
污染酶活性:胰蛋白酶,梭菌蛋白酶和总量蛋白水解活性
胶原酶B 具有正常至高的胶原酶活性和高于平均的梭菌蛋白酶活性(通常 > 10U/mg)。
抑制剂:
胶原酶抑制剂:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-巯基乙醇
胶原酶不受血清抑制。
梭菌蛋白酶抑制剂:TLCK
胰蛋白酶抑制剂:抑肽酶、胰蛋白酶抑制剂(蛋清,大豆)、血清
胶原酶活性:>0.15U/mg(根据Wünsch)(+ 25℃,4-苯基 - 偶氮苄基 - 氧基羰基-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg作为底物)
污染酶活性:胰蛋白酶,梭菌蛋白酶和总量蛋白水解活性
胶原酶B 具有正常至高的胶原酶活性和高于平均的梭菌蛋白酶活性(通常 > 10U/mg)。
抑制剂:
胶原酶抑制剂:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-巯基乙醇
胶原酶不受血清抑制。
梭菌蛋白酶抑制剂:TLCK
胰蛋白酶抑制剂:抑肽酶、胰蛋白酶抑制剂(蛋清,大豆)、血清
單位定義
来自 Roche的胶原酶以Wünsch单位进行测定(每分钟在+ 25°C下用 Wünsch 底物形成 1 μmol 产物)。
通常,胶原酶活性以 Mandl 单位给出(在+ 37℃ 下 5 小时内从胶原释放的1 μmol 亮氨酸)。
遗憾的是,两个活性单位之间没有一致的转换因子,因为Mandl 单位部分取决于胶原酶制剂中污染蛋白酶的浓度,这是一个不确定的变量。较纯的胶原酶制剂实际上在Mandl单元中比粗制剂具有更低的比活性。梭菌制剂通常给出约 1:1800的转换因子(例如,特定批次的梭菌胶原酶含有约0.15 Wünsch U/mg和250 Mandl U/mg)。
通常,胶原酶活性以 Mandl 单位给出(在+ 37℃ 下 5 小时内从胶原释放的1 μmol 亮氨酸)。
遗憾的是,两个活性单位之间没有一致的转换因子,因为Mandl 单位部分取决于胶原酶制剂中污染蛋白酶的浓度,这是一个不确定的变量。较纯的胶原酶制剂实际上在Mandl单元中比粗制剂具有更低的比活性。梭菌制剂通常给出约 1:1800的转换因子(例如,特定批次的梭菌胶原酶含有约0.15 Wünsch U/mg和250 Mandl U/mg)。
準備報告
激活剂:Ca2+
工作浓度:0.5至2.5 mg/ml
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
Roche 建议仅重悬立即使用所需的冻干量。重新配制的溶液可以在-15至-25 °C下储存长达一周。因为重新配制后活性降低了,所以要避免反复冻融。
工作浓度:0.5至2.5 mg/ml
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
Roche 建议仅重悬立即使用所需的冻干量。重新配制的溶液可以在-15至-25 °C下储存长达一周。因为重新配制后活性降低了,所以要避免反复冻融。
重構
在任何平衡盐溶液(例如HBSS)中重悬
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 85(8), 992-1002 (2005-06-21)
The regression of cirrhosis is associated with increased intrahepatic collagenolytic enzyme activity. We investigated whether collagenase supplementation via portal vein infusion can retard cirrhosis development and/or reverse cirrhosis. In all, 35 rabbits were initially assigned to study. However, because of
Nature communications, 7, 11716-11716 (2016-05-18)
Metabolic reprogramming in stromal cells plays an essential role in regulating tumour growth. The metabolic activities of tumour-associated macrophages (TAMs) in colorectal cancer (CRC) are incompletely characterized. Here, we identify TAM-derived factors and their roles in the development of CRC.
Cardiovascular research, 97(3), 580-588 (2012-11-28)
Recent evidence suggests that both Ccr7 and its ligands, Ccl19 and Ccl21, are present in mouse and human atherosclerotic plaques; however, the role of Ccr7 in atherogenesis is still controversial. Here, we addressed this question by using the classic apolipoprotein
相关内容
胶原酶指南。胶原酶是一种可分解将动物组织结合在一起的天然胶原的酶,由多种微生物和不同的动物细胞产生。
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.