生物源
Clostridium histolyticum
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
包裝
pkg of 1 g (11249002001)
pkg of 100 mg (11213857001)
pkg of 2.5 g (11213873001)
pkg of 500 mg (11213865001)
製造商/商標名
Roche
濃度
0.5-2.5 mg/mL
技術
tissue processing: suitable
顏色
light brown to brown
溶解度
water: soluble
NCBI登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
Clostripain 24.099 U/mg
Protease 4.4 U/mg (Proteases)
Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
注意:胶原酶是一种 Clostridium histolyticum培养悬浮的非灭菌制备。它不可用于分离胰岛,移植进人体。
特異性
胶原酶活性:>1.5U/mg (根据Wünsch) (+25℃, 4-苯基-叠氮苯甲基-氧羟基-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg作为底物)
污染酶活性:胰蛋白酶,梭菌蛋白酶和总蛋白水解酶活性
胶原酶P有很高胶原酶活性(>1.5U/mg),可用于小鼠胰岛分离。
特异性:胶原酶可降解天然胶原蛋白。梭菌蛋白酶、胰蛋白酶样酶和中性蛋白酶也会降解其他蛋白质。
應用
特點和優勢
冻干粉,非灭菌
準備報告
抑制剂:
胶原酶抑制剂:EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-巯基乙醇
胶原酶不会被血清所抑制。
梭菌蛋白酶抑制剂:TLCK
胰蛋白酶抑制剂:抑肽酶、胰蛋白酶抑制剂(蛋清、大豆)
工作浓度:0.5到2.5mg/ml
从小鼠和大鼠胰腺中分离0.5到1.5mg/ml胰岛
脂肪细胞中分离大约2mg/ml
储存条件(工作溶液):-15到-25℃
重组溶液在-15到-25℃稳定。准备合适的组分,避免反复冻融。
重構
儲存和穩定性
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
相关内容
胶原酶指南。胶原酶是一种可分解将动物组织结合在一起的天然胶原的酶,由多种微生物和不同的动物细胞产生。
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.