主要文件
STBMTSB12
Millipore
大豆酪蛋白消化肉汤
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, green screw cap with septum, pack of 12 bottles
别名:
胰蛋白胨大豆肉汤,即用型瓶装, Caso bouillon, TSB, 胰蛋白胨大豆肉汤, 胰蛋白酶大豆肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
质量水平
描述
Bottle with screw cap and septum, For the detection of aerobic bacteria and fungi
无菌性
sterile; autoclaved
表单
liquid
保质期
12 mo.
特点
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
包装
pack of 12 bottles
瓶容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL
容量
125 mL
输入
sample type pharmaceutical(s)
pH值(酸碱度)
7.3
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
运输
ambient
储存温度
2-30°C
适用性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
大豆酪蛋白消化肉汤是一种无菌培养基,是我们STERITEST® 溶液的关键组分。该培养基的组成和生长性能符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的要求。我们的制造方法确保了我们的培养基的最高质量水平,提高了准确性,并大大降低了错误解释和错误结果的风险。培养基外观为淡黄色澄清液体。pH值为7.3±0.2,储存稳定为2-25℃。孵育温度在20-25℃之间变化,孵育时间为7-14天。一盒产品包含12瓶100ml培养基。每个瓶子都有一个带隔膜的螺旋盖,以最大程度地减少交叉污染的风险并优化消毒程序。
应用
大豆酪蛋白消化物培养基预期用于检测需氧菌和真菌。QC微生物包括枯草芽孢杆菌(ATCC 6633)、白色念珠菌(ATCC 10231)、巴西曲霉(黑曲霉)(ATCC 16404)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)和铜绿假单胞菌(ATCC 9027)。该培养基用于通过薄膜过滤法或直接接种法进行无菌检查。它也可用作非无菌产品的预富集肉汤。
无菌检查(膜过滤和直接接种)
生物负荷测试
组分
带隔膜的螺旋盖
产品规格
孵育时间:7–14天
孵育温度:20–25 °C
美国药典、欧洲药典、日本药典
培养基
胰蛋白胨大豆
分析说明
浑浊表明生长
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.