Merck
所有图片(6)
主要文件
MMSMCRA48
Millipore
MILLIFLEX OASIS® R2A低营养培养基板
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
别名:
Milliflex Oasis®培养基板, 蓝色编码,即用型琼脂平板,用于 Milliflex Oasis® 系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.79
物料
blue polystyrene plate
质量水平
Agency
(EP, USP, JP)
无菌性
aseptically filled
表单
plate (Pre-poured agar)
保质期
12 mo.
特点
ready-to-use
包装
pk of 48 tests
制造商/商品名称
Milliflex Oasis®
pH值(酸碱度)
7.2±0.2 (25 °C)
适用性
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
suitable for (suitable for solid cultivation)
应用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with MILLIFLEX OASIS® system
储存温度
2-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MILLIFLEX OASIS® R2A低营养培养基板是现成的琼脂基培养基,可用于方便,快速和可靠的测试。这些独特的蓝色编码板与MILLIFLEX OASIS®系统结合,可控制整个工作流程中关键处理步骤。制造和QC测试符合制药行业的要求。板材可堆叠、锁紧,确保运输安全,避免意外打开。空漏斗盘也可用作孵化架。
MILLIFLEX® TRACE功能通过独特的二维条形码识别和可撕标签,确保完全可追溯性。如果不打开,板会保持密封(不像标准培养皿),由于保质期长,可减少冷凝和脱水,延长储存时间。
应用
MILLIFLEX OASIS® R2A低营养琼脂用于回收在各种类型的水(特别是高纯水)、啤酒和瓶装水中发现的应激异养平板计数细菌。它被广泛用于药物和化妆品行业。
外形
48个随时可用的预浇琼脂板
分析说明
菌落外观透明至乳白色,有些可能产生色素
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.