物料
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
质量水平
无菌性
sterile; irradiated
产品线
Steritop®
特点
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
参数
max. temp. at 45 °C
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技术
sterile filtration: suitable
高度
75 mm
容量
150 mL × 1000 mL
直径
9.5 cm
过滤器容量
150 mL
过滤器直径
73 mm
过滤面积
40 cm2
基质
Express PLUS™
孔径
0.22 μm pore size
配件
inlet thread(s)
38 mm (1 1/2 in.) thread
环保替代产品分类
运输
ambient
一般描述
Stericup® E和Steritop® E 无菌过滤器是真空无菌过滤器的更为环保的替代品,可显著减少塑料和包装。
Steritop® E 是38mm 螺纹颈圈,采用0.22 μm 孔径聚醚砜(PES) 膜过滤器单元。 38 mm螺纹直接连接培养基瓶和大多数其它市售标准培养基瓶。 采用不超过2升的 45 mm螺纹玻璃或塑料接收瓶。
仅采用针对真空应用设计的玻璃或塑料瓶。
应用
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
特点和优势
法律信息
相关产品
其他客户在看
商品
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
相关内容
Stericup® E and Steritop® E sterile filters help reduce laboratory environmental impact by significantly reducing plastic and packaging waste. Both attach directly to commercial media bottles, eliminating the plastic funnel while they eliminate contaminants from media and buffers.