Merck
Stericup® 真空过滤器
Stericup无菌过滤装置可过滤细胞培养基和缓冲液
Stericup®过滤装置在数十年来一直是培养基和缓冲液过滤领域最受信赖的系统。新一代Stericup® Quick Release真空过滤装置采用符合人体工程学的更新设计,优化了可用性、简化了过滤流程,同时通过Millipore®久负盛名的膜性能而对基础细胞培养物提供保护。   
Millipore®的科学家并未止步于世界上最可靠的无菌过滤。我们的可持续发展承诺不断驱动我们设计有助实验室实现可持续发展目标的可靠无菌滤器装置。Stericup® E和Steritop® E滤器提供了与数十年来全球细胞培养领域坚定不移的选择相同的无菌过滤─可直接连接到商用培养基瓶上,不再需要使用塑料过滤漏斗,最高减少48%的塑料耗材浪费。
您可在下方查看我们的产品或索取相关信息。
常用分类
相关产品资源
1/2
Stericup® 和 Steritop® 过滤装置
Stericup®和Steritop®无菌过滤装置使用可靠的高性能滤膜,可对实验室试剂、缓冲液和培养基进行完美的无菌过滤。这类装置融合了超高的流速和通量,低非特异性吸附和稳定的无吸头设计。
  • Stericup®过滤装置将过滤装置与接收瓶和盖结合在一起,方便处理和储存
  • Steritop®瓶顶过滤器装置可用于33或45 mm开口的接收瓶
  • 扣合密封接收瓶和瓶盖提供 250 mL、500 mL、1000 mL 接收瓶供选
Stericup®和Steritop®过滤系统使用轻松方便,助您自信开展过滤。  查看所有产品
应用
Stericup®和Steritop®系统可在减少泡沫和蛋白变性的同时,最大限度提高流量,可用于无菌真空过滤组织培养基和生物液等水溶液。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 缓冲液
  • 生物溶液
专用膜化学
无菌过滤性能取决于滤膜质量。Stericup®和Steritop®过滤器提供了广泛的Millipore®滤膜选择,这类滤膜成为了应用专用性质的行业标准。
  • 利用Millipore Express®和Express® Plus聚醚砜(PES)膜装置,实现的水溶液最快流动和低蛋白吸附率
  • 广泛的化学相容性,超低蛋白吸附聚偏二氟乙烯 (PVDF)
滤膜孔径
孔径与滤膜可滤出特定粒径颗粒物的能力有关。Stericup®和Steritop®支持根据您的具体需求选择孔径。
  • 0.1 µm:去除支原体
  • 0.22μm:无菌过滤
  • 0.45 µm:澄清
过滤体积和储存体积
过滤体积取决于Steritop®过滤装置或Stericup®过滤装置漏斗容量和配套接收瓶容量的组合。Stericup®和Steritop®过滤装置可过滤并储存的体积为150 mL 至 1 L。
  • 150 mL
  • 250 mL
  • 500 mL
  • 1000 mL
Stericup®快速释放过滤系统的设计分为4个部分。
图 1.Stericup® Quick Release过滤系统。
Stericup® Quick Release过滤系统设计
  1. Quick Release过滤器漏斗与接收瓶只要转动四分之一圈就可断开连接,减少溢出的可能性,并使其更易于在工作台或罩下操作。
  2. 在Steritop®过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地显示了膜特性,包括组成和孔径,可用于进行适合应用的产品的快速选择。
  3. 扣合式密封盖已进行法兰连接并进行了修改,以便在潮湿或干燥条件下实现牢固抓握,触觉停止确认安全关闭。不必担心灭菌内容物可能受污染或溢出。
  4. 在接收瓶上有磨砂、充足的书写表面和较浅的瓶盖颜色,便于清晰标注,以提高可读性并减少不便读取的污渍。
其他便利
  • 扣合式密封盖抵靠在侧面,避免污染风险。
  • 接收瓶可堆叠,节省储存空间。
Stericup®过滤器兼具低蛋白吸附和高流速
过滤性能取决于膜性能。我们的Millipore Express® PLUS、Durapore®、MF-Millipore™和Fluoropore™品牌滤膜堪称行业质量标杆。Stericup®和Steritop®无菌过滤系统融合了Quick Release设计的人工程学升级特性,完美适配客户的过滤需求。观看此视频,了解更多有关我们的Quick Release过滤设备质量特性的信息。
Stericup过滤器过滤快速、低蛋白吸附
图 1.Stericup® 过滤器兼具低蛋白吸附和高流速
Stericup过滤器过滤快速、低蛋白吸附
图 1.Stericup® 过滤器兼具低蛋白吸附和高流速
Stericup® E和Steritop® E装置是更环保可靠无菌过滤选择
Stericup®和Steritop® E过滤器使用的塑料和包装材料更少
我们的工程师发现了一种既可保留Stericup®出色的过滤效果,又能为您的实验室大幅减少一次性塑料和包装材料用了的设计。无论您希望通过环保实验室认证,还是希望缩小占地面积,我们的Stericup® E和Steritop® E滤器可在确保细胞培养无故障的同时,通过多种手段减少环境影响。
Stericup® E真正颠覆了无菌过滤。我们打造了一种将标准培养基瓶或玻璃器皿直接连接到滤器装置的方法,去除了塑料漏斗。只需将Stericup® E滤器/接收瓶组件颠倒,拧到装有培养基或缓冲液的瓶上即可。  将组件翻转过来、连接至真空并开始无菌过滤。由于可将滤器连接到自有的兼容可重复使用实验器具接收瓶上,然后再拧入装有未过滤培养基的瓶子上,Steritop®E装置可帮助您节省更多的塑料用量。
了解更多
Stericup® E和Steritop® E过滤器可大幅减少废弃物,帮助实验室实现可持续发展目标:
  • 与传统塑料滤器相比,Stericup® E装置最高可减少26%的塑料废弃物,而Steritop® E滤器甚至可减少48% 
  • 由于装置更小,Stericup® E滤器最高可减少48%的包装材料,而Steritop® E装置甚至可减少69%。