主要文件
SCGPS02RE
Millipore
Millipore® Steritop®真空瓶顶过滤器
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
别名:
Steritop螺纹瓶顶过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.22
物料
polyethersulfone membrane
polystyrene
质量水平
无菌性
sterile
产品线
Steritop®
特点
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Steritop®
参数
250 mL process volume
250 mL sample volume
45 °C max. temp.
技术
sterile filtration: suitable
高度
95 mm
直径
12.5 cm
过滤器直径
33 mm
过滤面积
40 cm2
漏斗容量
250 mL
基质
Express PLUS
孔径
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
配件
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
运输
ambient
一般描述
采用 Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作 。
Stericup ®和Steritop ®无菌过滤设备 采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的 最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和 处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 250 mL 瓶顶0.22 μm 孔径聚醚砜 (PES)膜过滤器装置可用于带 33 mm开口的瓶, 专为真空应用而设计。
应用
Stericup® 和Steritop®系统是为了减少起泡和蛋白质变性 同时最大程度提高流速而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液) 的无菌真空过滤。
.
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 缓冲液
  • 生物溶液
仅供研究使用
法律信息
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.