物料
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
质量水平
无菌性
sterile; irradiated
产品线
Steritop®
特点
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
参数
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技术
sterile filtration: suitable
高度
74 mm
容量
150 mL
直径
12.5 cm
过滤器直径
73 mm
过滤面积
40 cm2
漏斗容量
150 mL
基质
Express PLUS™
孔径
0.22 μm pore size
配件
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
运输
ambient
一般描述
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup ®和Steritop ® 无菌过滤设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。 这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 150 m瓶顶0.22μ m 孔径聚醚砜(PES)膜 过滤器装置带有可用于带33mm开口的瓶子,设计用于真空应用。
Stericup ®和Steritop ® 无菌过滤设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。 这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 150 m瓶顶0.22μ m 孔径聚醚砜(PES)膜 过滤器装置带有可用于带33mm开口的瓶子,设计用于真空应用。
应用
Stericup® 和Steritop® 是为了减少起泡和蛋白质变性同时最大程度提高流速 而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液) 的无菌真空过滤。
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
仅供研究使用。
法律信息
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
其他客户在看
相关内容
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.