主要文件
SAMP2SYSB
Millipore
Samplicity® G2过滤系统,亮蓝色
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
别名:
Bold Blue过滤系统, G2过滤系统, Samplicity过滤系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
polyester component(s)
polypropylene
silicone component(s)
质量水平
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Samplicity®
技术
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
9.1 cm (3.6 in.)
长度 × 宽度 × 高度
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
长度
44.5 cm (17.5 in.)
宽度
10.2 cm (4 in.)
重量
1.32 kg (2.9 lb)
颜色
blue
运输
ambient
一般描述
Samplicity G2系统概述
•Samplicity G2过滤系统可以一次真空驱动过滤多达8个样品,直接过滤到HPLC小瓶中。
•无注射器的HPLC样品制备过滤。将样品添加到标准Millex 33 mm过滤器(用于Samplicity G2系统的Millex过滤器)或集成漏斗和过滤器(Millex Samplicity过滤器)的适配器漏斗中
•Samplicity G2系统的人体工程学影响低于手动注射器过滤
应用:
HPLC;过滤含有粘性或微粒的HPLC样品
应用
用于HPLC样品制备的真空过滤系统
包装
非无菌
组分
底座
盖子
小瓶托盘
废物托盘
管材
产品规格
仅供一般实验室使用
外形
色码:蓝色
法律信息
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
访问文档库
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
实验方案
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
相关内容
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
过滤可分离出所需物质,降低样品成分的复杂程度,提高分析物纯度,进而改善分析结果。