材料
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Stericup®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
max. temp. at 45 °C
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
193 mm
容量
500 mL
直徑
9.3 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
基質
Express PLUS™
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
inlet thread(s)
38 mm (1 1/2 in.) thread
環保替代類別
運輸包裝
ambient
一般說明
Stericup® E和Steritop® E 无菌过滤器是真空无菌过滤器的更为环保的替代品,可显著减少塑料和包装。
Steritop® E 是38mm 螺纹颈圈,采用0.22 μm 孔径聚醚砜(PES) 膜过滤器装置,结合一个500 mL 接收瓶和瓶盖以便加工和储存。 38 mm螺纹直接连接培养基瓶和大多数其它市售标准培养基瓶。
仅采用针对真空应用设计的玻璃或塑料瓶。
應用
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
特點和優勢
- 该 过滤器颈圈漏斗旋转四分之一圈即可从接收瓶上拆下。 —减少溢出的可能性,并且 在实验台或通风橱中更容易操作。
- 过滤器颈圈上的Bold产品标识清楚地 显示了膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
- 密封盖为法兰连接并经过改良以便在潮湿和干燥条件下 均能握紧—可触摸塞确保牢固的密封。不用担心 灭菌的内容物可能受污染或溢出
- 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色 便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的 污迹。
- 密封盖位于侧面以防污染风险。
- 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
推薦
相關產品
其他客户在看
商品
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
相关内容
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.