物料
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
质量水平
无菌性
sterile; irradiated
产品线
Steritop®
特点
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
参数
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技术
sterile filtration: suitable
高度
169 mm
容量
1000 mL
直径
13.5 cm
过滤器直径
73 mm
过滤面积
40 cm2
漏斗容量
1000 mL
基质
Express PLUS™
孔径
0.22 μm pore size
配件
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
运输
ambient
一般描述
此产品直接替代SCGPT10RE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup ®和Steritop ®无菌过滤器设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup ®1000 mL瓶顶过滤器带有0.22μ孔径聚醚砜(PES)膜过滤器装置,可用于带45 mm开口的瓶子,专为真空应用设计。
Stericup ®和Steritop ®无菌过滤器设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup ®1000 mL瓶顶过滤器带有0.22μ孔径聚醚砜(PES)膜过滤器装置,可用于带45 mm开口的瓶子,专为真空应用设计。
应用
Stericup® 和Steritop®系统是为了减少起泡和蛋白质变性 同时最大程度提高流速而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液) 的无菌真空过滤。
.
.
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
仅供研究使用
特点和优势
Steritop ®过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地显示了 膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
法律信息
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
相关产品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
商品
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
相关内容
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.