材料
polyethersulfone membrane
polyethylene
polypropylene
polystyrene
品質等級
無菌
sterile
特點
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
包裝
pack of 10 ea
參數
45 °C max. temp.
技術
sterile filtration: suitable
高度
76 mm
直徑
10 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
基質
Express PLUS™
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
inlet hose barb
outlet bottle top (Universal)
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
配有 Millipore Express PLUS 滤膜的 Stericap PLUS 通用瓶顶过滤器能快速真空抽滤,蛋白结合底,在大多数情况下,不需要预过滤膜。它能快速过滤,甚至在过滤含血清培养基这类粘滞溶液时,也不会堵塞。这种无细胞毒性和热原质的装置可以装入瓶颈内径为 20 至 67 mm 的任何真空瓶或其他容器。因此,具有很大灵活性、容量、速度和流动效率,特别适合于将较大体积的液体过滤进具有各种大小瓶口的容器。
特点 & 优势:
- Millipore Express PLUS 滤膜具有最快流速和低蛋白结合
- 适合瓶颈内径为 20 至 67 mm 的任何真空瓶,因此具有最大灵活性
大体积容量适合量较大但不常进行的制备操作
- 有易于使用的流量控制按钮,因此可以容易地将液体从一个瓶子转移到另一个,而不需每次关掉真空
- 不含细胞毒性和热原质污染物,适合可靠的细胞培养和敏感的下游应用
应用:
水溶液的除菌,培养基制备,缓冲液制备
特点 & 优势:
- Millipore Express PLUS 滤膜具有最快流速和低蛋白结合
- 适合瓶颈内径为 20 至 67 mm 的任何真空瓶,因此具有最大灵活性
大体积容量适合量较大但不常进行的制备操作
- 有易于使用的流量控制按钮,因此可以容易地将液体从一个瓶子转移到另一个,而不需每次关掉真空
- 不含细胞毒性和热原质污染物,适合可靠的细胞培养和敏感的下游应用
应用:
水溶液的除菌,培养基制备,缓冲液制备
應用
仅供研究使用。
原則
真空
外觀
色码:透明
準備報告
灭菌方法
伽马射线
伽马射线
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:除菌过滤
- 设计用途:实验室试剂、缓冲液和培养基的无菌过滤。
- 使用说明:请参阅《Stericup® PLUS 用户指南》中的使用说明部分。
- 储存条件:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
其他客户在看
商品
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.