材料
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Stericup®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
參數
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
120 mm
容量
150 mL
直徑
12.5 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
漏斗容量
150 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
此产品直接替代SCHVU01RE
采用 Stericup®和 Steritop®过滤系统 系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup®和Steritop®真空无菌过滤设备采用可靠的、 高性能膜,实现实验室试剂、 缓冲液和培养基的最佳无菌过滤效果。这些设备将良好的流速和处理量 与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 0.45 μm孔径聚偏氟乙烯(PVDF)膜 过滤器装置结合了150 mL瓶顶过滤器和150 mL接收瓶及瓶盖, 便于加工和储存。
Stericup®和Steritop®真空无菌过滤设备采用可靠的、 高性能膜,实现实验室试剂、 缓冲液和培养基的最佳无菌过滤效果。这些设备将良好的流速和处理量 与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 0.45 μm孔径聚偏氟乙烯(PVDF)膜 过滤器装置结合了150 mL瓶顶过滤器和150 mL接收瓶及瓶盖, 便于加工和储存。
應用
Stericup® 和Steritop®是为了减少起泡和蛋白质变性 同时最大程度提高流速而设计,可用于水溶液 (如组织培养基和生物体液)的无菌真空过滤。
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
特點和優勢
- 该 Quick Release 过滤器漏斗旋转四分之一圈即可从接收瓶上拆下 —减少溢出的可能性,并且 在实验台或通风橱中更容易操作。
- Steritop® 过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地 显示了膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
- 密封盖为法兰连接并经过改良以便在潮湿和干燥条件下 均能握紧—可触摸塞确保牢固的密封。不用担心 灭菌的内容物可能受污染或溢出
- 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色 便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的 污迹。
- 密封盖位于侧面以防污染风险。
- 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany