文件
QGARD00R1
Milli-Q
Q-Gard® 纯化柱
For Milli-Q® Element (2001-2009) / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
别名:
Q-Gard® 纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
技術
ion chromatography: suitable
總有機碳(TOC)殘留物
<10 ppb
容量
77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 50 g NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Q-Gard® 1 纯化柱设计用于将Elix® / RO / 蒸馏水中的离子和有机污染物去除至痕量水平。
柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。
它包含用于去除微粒的微过滤器、用于吸附有机物的活性炭和用于去除离子的混合床离子交换树脂。
Q-Gard ®1纯化柱可与Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis水纯化系统一起使用。
應用
去除离子和有机水污染物。
特點和優勢
  • Q-Gard® 1 纯化柱是针对给水源定制设计,用于优化下游纯化介质的性能以确保一致的结果。
  • 原装水纯化耗材,用于更换 Q-Gard® QGARD00R1 柱过滤器。
  • 纯化方法涉及离子交换、活性炭和深度过滤。
  • 在线提供质量证书。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany