材料
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
品質等級
無菌
non-sterile
特點
removal of particulates and bacteria
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Millipak®
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millipak® 0.22 μm 亲水膜过滤器用于在水纯化系统的分配点生产无颗粒和无细菌的水。 该过滤器是将0.22 μm PES(聚醚砜)不对称膜过滤器热封在苯乙烯丙烯腈外壳上。这样可以最大程度地减少有机和无机可萃取物的释放。
應用
本过滤器过滤得到的纯化水可用于任何需要不含细菌或颗粒的水的实验室工作。
特點和優勢
- 该设备是一种安全、高效的颗粒和细菌阻隔物。
- 膜的锥形孔可以在低压差下实现高流速。
- 该膜、外壳材料和生产工艺经过精心选择,从而最大程度减少有机和无机可萃取物的释放。
- 膜由带有通道的硬质塑料盘支撑,该通道可确保高水流量和耐压力变化性能,而不会引起膜破裂的风险
- 连接到水输送点的出口,例如Milli-Q®水纯化系统的POD。
- 保护罩可防止分配过程中空气中细菌的侵入。
- 轻松的维护:该过滤器可轻松过滤和更换。
- 无菌。密封交付,并附有质量证明书
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用方式:过滤
- 应用:实验室一般分析
- 设计用途:水净化
- 使用说明:该产品提供经0.22 μm除菌级滤膜过滤的水。请参阅系统设备用户指南“使用系统”部分(在系统包装箱的U盘中提供)。
- 储存声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany