主要文件
QGARD00D2
Milli-Q
Q-Gard® 纯化柱
For Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis water purification systems connected to DI water feed
别名:
Q-Gard® 2 纯化滤芯
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
polypropylene and polyethylene
质量水平
特点
purification cartridges qualified for low organics and ionic extractables.
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Q-Gard®
电阻率
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
容量
53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 34 g NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Q-Gard® 2 纯化柱设计用于将DI纯水中的离子和有机污染物去除至痕量水平。该柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。它包含用于去除微粒的微过滤器、用于吸附有机物的活性炭和用于去除离子的混合床离子交换树脂。Q-Gard® 2纯化柱可与Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis水纯化系统一起使用。
应用
该精制柱包含用于去除痕量离子的离子交换树脂,建议用于需要非常低离子水平的任何实验室工作。
特点和优势
  • Q-Gard® 2 纯化柱是针对给水源定制设计,用于优化下游纯化介质的性能以确保一致的结果。
  • 纯化方法涉及离子交换、活性炭和深度过滤。
  • 原装水纯化耗材,用于更换 Q-Gard® QGARD00D2柱过滤器。
  • 在线提供质量证书。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany