物料
polypropylene and polyethylene
质量水平
特点
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Quantum®
电阻率
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
总有机碳(TOC)残留量
<10 ppb
容量
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
相容性
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Quantum® IX 精纯柱去除离子污染物至痕量水平,达到您的应用所需的水质要求。精纯柱由洁净和高纯度材料制成,最大程度减少可溶出污染物的浸出。Quantum® IX 精纯柱可与Direct-Q® 、Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis 系统一起使用。
应用
该精制柱可截留离子和有机物,建议用于大多数实验室需求。
特点和优势
- 原装替换 Milli-Q® 净水耗材。
- 在线提供质量证书。
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany