文件
QTUM00ICP
Milli-Q
Quantum® ICP 精制柱
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
别名:
Quantum®精制柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
polypropylene and polyethylene
品質等級
特點
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Quantum®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
總有機碳(TOC)殘留物
<10 ppb
容量
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Quantum® ICP精制柱经验证可实现适用于超纯水给水痕量元素分析(ppt或sub-ppt)的水质。紧凑的设备可以高效、方便地从Milli-Q ®Element(2001-2009)和Q-POD ®Element系统中获得新鲜的纯化超纯水。柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。适用于Milli-Q® Element(2001-2009)和Q-POD ®Element系统的Quantum® ICP精制柱。
應用
该精制柱专门设计用于痕量和超痕量元素分析(ICP-MS、GF-AAS、IC)。
特點和優勢
  • 原装Milli-Q®耗材,用于更换QTUM00ICP - Quantum® ICP精制柱。
  • 专门用于痕量元素分析(ppt 或 sub-ppt)。
  • 在线提供质量证书。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany