文件
QTUMMPEIX
Milli-Q
试剂盒:Quantum® IX纯化柱& Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
别名:
套件:Quantum® IX纯化柱& Millipak® 20 Express终端过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
NACRES:
JA.13
材料
polyethersulfone filter
polypropylene and polyethylene cartridge
品質等級
包裝
pkg of 1 kit
製造商/商標名
Millipak®
Quantum®
孔徑
0.22 μm pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该套件由一个Quantum® IX精制柱和一个Millipak® 20 Express最终过滤器组成。
Quantum® IX精制柱包含精心挑选的净化介质组合,以去除影响特定应用的微量污染物。
该精制柱由聚丙烯和聚乙烯制成,适用于超纯水的生产,并符合低有机物和离子可萃取物的要求。
Millipak® 0.22 μm亲水性膜过滤器在水纯化系统的分配点产生无颗粒和无细菌的水。
應用
该试剂盒含有Organex和Ionex树脂,用于去除微量的有机物和离子。
特點和優勢
  • Quantum® IX精制柱设计用于从超纯水中去除微量的有机物和离子
  • Millipak® 20 Express Filter采用0.22 μm PES(聚醚砜)不对称膜。过滤器是一种安全有效的微粒和细菌屏障。
  • 膜的锥形孔允许低压差下的高流速。
  • 膜、外壳材料和生产工艺旨在尽量减少有机和无机可提取物的释放。
  • 膜由带有通道的刚性塑料圆盘支撑,确保高水流和抗压力变化,而不会有膜破裂的风险。
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:水净化
  • 使用说明:该产品提供通过0.22 μm消毒级膜过滤的水。请参阅系统提供的《系统设备用户指南》“使用系统”部分
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany