文件
QGARDT1X1
Milli-Q
Q-Gard® T1 纯化柱
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
别名:
Q-Gard® 纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
can produce high resistivity water from purification media
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
總有機碳(TOC)殘留物
<10 ppb
容量
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Q-Gard® T1纯化柱设计用于将Elix®、 RO或蒸馏水中的离子和有机污染物去除至痕量水平。柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。Q-Gard® T1纯化柱可与Milli-Q® Advantage A10 / Reference水纯化系统一起使用。
特點和優勢
  • 原装耗材,用于更换 Q-Gard® - QGARDT1X1 柱过滤器。
  • 通过离子交换和活性炭技术生成不含离子和有机污染物的水。
  • 在线提供质量证书。
成分
用于去离子化的原生离子交】、换树脂
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany