Merck
72438
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
analytical standard
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
自燃溫度
833 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15.2 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.2% water
water
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
n20/D 1.430
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N-二甲基甲酰胺是一种非挥发性的有机溶剂,可作为溶剂、添加剂和中间体应用在在化学工业中。
應用
在利用十二烷基硫酸钠(SDS)page分析技术对从不同植物组织分离的粗蛋白质提取物的脂肪酶活性进行测定时,N,N-二甲基甲酰胺已被用作溶剂。
多种疏水性有机化合物的溶剂。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Upper critical solution temperature behavior of poly (N-isopropylacrylamide) in an ionic liquid and preparation of thermo-sensitive nonvolatile gels.
Takeshi U and Masayoshi W.
Chemistry Letters (Jpn), 35(8), 964-965 (2006)
N,N-dimethylformamide, Issue 31 (2001)
In Gel Detection of Lipase Activity in Crude Plant Extracts (Olea europaea).
Zienkiewicz A, et al.
Bio-protocol (2015)
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe
商品
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
顶空级溶剂在有机挥发性杂质分析之中的应用