产品名称
正己烷, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
for analytical purposes
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
~3 (vs air)
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥96.0% (GC)
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
表单
liquid
自燃温度
453 °F
效能
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
APHA: ≤10
透射比
260-420 nm, ≥97%
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
运动粘度
0.50 cSt(20 °C)
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
转变温度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES字符串
CCCCCC
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 由加纳羊脂果作物生产的油,用于未来的工业应用。:这项研究探讨了从加纳羊脂果作物中提取的油的工业应用,使用正己烷作为油提取的溶剂。它讨论了油的特性、潜在用途以及正己烷在获得高纯度提取物中的作用(Alale等人,2024年)。
- 从具有对Haemonchus contortus L3感染性幼虫抗蠕虫活性的艾菊中分离出一种新的倍半萜。:这项研究强调了正己烷在提取和分离生物活性化合物(特别是具有潜在抗蠕虫特性的新型倍半萜)中的应用,证明了正己烷在植物化学提取中的有效性(′Arango-De la Pava等人,2024年)。
- 使用具有矩形水平管的逆流色谱法快速纯化和规模化生产蒂利亚宁。:讨论了正己烷在逆流色谱法中快速纯化和规模化生产生物活性化合物蒂利亚宁中的应用,展示了该溶剂在提高色谱过程效率中的作用(Zhang等人,2024年)。
- 毛茛地上部分和根的植物化学物质、抗氧化和抗糖尿病作用:甲醇和水提取物。:虽然主要关注甲醇和水提取物,但这项研究还讨论了包括正己烷在内的不同溶剂提取毛茛生物活性化合物的比较有效性,突出了其在药理学研究中的潜力(Ishtiaq等人,2024年)。
联系
其他说明
法律信息
相关产品
配件
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-22 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.