主要文件
1.02547
Supelco
Pouring aid
for use with 1L and 2.5L glass bottles with S40 thread, for single-use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
NACRES:
NB.51
特點
for single-use
相容性
for use with 1L and 2.5L glass bottles with S40 thread
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
用于 1 L 和 2.5 L 玻璃瓶,带 S40 螺纹(一次性)
for 1 L and 2.5 L glass bottles with S40 thread (for single-use)