product name
正己烷, ReagentPlus®, ≥99%
agency
suitable for EPA 1613
品質等級
蒸汽密度
~3 (vs air)
蒸汽壓力
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
技術
GC/MS: suitable
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
pH值
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解度
water: insoluble
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 聚(二甲基硅氧烷)- g -聚(甲基丙烯酸甲酯)接枝共聚物链的制备。
- 从不同来源分离的精油的 GC/MS(气相色谱/质谱法)表征。
- 作为色谱研究期间制备样品和标准品的溶剂。
正相高效液相色谱法中,己烷可作为检测胭脂虫的溶剂。它也可以用作提取溶剂来浓缩血清中的分析物,如氨基烷基吲哚类型的合成大麻素和甲酰胺,然后使用液相色谱串联质谱法进行分离。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.