certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
in dichloromethane (varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
multi-component solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
-10 to -25°C
法律資訊
分析物
應用
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
实验方案
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门