agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES 字串
CCCCCCC
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 含硫烃萃取中的溶剂。
- 中链烷烃双重氧化(double oxidation)的底物。
分析報告
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 Hazen
游离酸(CH₃COOH形式): ≤ 0.0005%
密度(d 20 °C/20 °C):0.683 - 0.686
折射率(n 20/D):1.387-1.388
沸程(97°C-98°C): ≥ 95%(v/v)
芳烃(C₆H₆形式): ≤ 0.1 %
硫化合物(S形式): ≤ 0.005%
易碳化物质:符合
Al(铝): ≤ 0.00001 %
B(硼): ≤ 0.000002%
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.00005%
Cd(镉): ≤ 0.000005%
Co(钴): ≤ 0.000002%
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000002 %
Fe(铁): ≤ 0.00001%
Mg(镁): ≤ 0.00001 %
Mn(锰): ≤ 0.000002%
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001%
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001%
蒸发残留物: ≤ 0.001%
水: ≤ 0.01%
欧洲药典试剂
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.