Merck
C8731
Sigma-Aldrich
泛酸钙
meets USP testing specifications, monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
别名:
D -泛酸 半钙盐, (R)-(+)-N-(2,4-二羟基-3,3-二甲基-1-氧代丁基)-β-丙氨酸 半钙盐, D-泛酸钙, 维生素B5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
eCl@ss:
34058012
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic (organic)
质量水平
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
表单
crystalline
powder
分子量
monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
技术
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
颜色
white
应用
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
维生素B5或泛酸是可溶于乙醇和水的稠油。它由植物和微生物产生。 d-(+)泛酸是天然形式的泛酸,具有生物活性。
应用
泛酸钙已作为:
  • 合成培养基维生素溶液组分
  • ICS介质混合物维生素混合物组分
  • 果蝇金属损耗研究的化学规定饲料组分
  • 非酒精性脂肪性肝炎小鼠模型中的辅酶A代谢研究部分
辅酶 A生物合成中的前体。
生化/生理作用
泛醇的钙盐常用于药物制剂。泛酸盐是辅酶A的组分,对其合成很重要。泛酸也参与血红素、胆固醇和脂肪酸的合成。维生素B5广泛存在于所有食物中,缺乏症很罕见。
物理属性
由于游离酸具有不稳定的吸湿性,因此使用了钙盐。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nohr D and Biesalski HK
Reference Module in Life Sciences (2016)
Vitamin B5 and N-acetylcysteine in nonalcoholic steatohepatitis: a preclinical study in a dietary mouse model
Machado MV, et al.
Digestive Diseases and Sciences, 61(1) (2016)
Salway JG
Medical Biochemistry (2011)
Long-term in vitro Culture of Cryptosporidium parvum
Yarlett N and Morada M
Bio-protocol, 8(15) (2018)
A teaching protocol demonstrating the use of EasyClone and CRISPR/Cas9 for metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae and Yarrowia lipolytica
Milne N, et al.
FEMS Yeast Research (2019)