Merck
544086
Sigma-Aldrich
3,3,3-三氟-1-丙炔
97%
别名:
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C≡CH
CAS号:
分子量:
94.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
InChI key
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
其他说明
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
吹扫阀
产品编号
说明
价格
软管倒钩
产品编号
说明
价格
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)