蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
51.75 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
593 °F
expl. lim.
8 %
雜質
≤0.1% (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
pH值
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 112 g/L at 20 °C
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 5′-二甲氧基三苯甲基-5-(呋喃-2-基)-2′-脱氧尿苷
- 3′-(2-氰乙基)二异丙基-5′-二甲氧基三苯甲基-5-(呋喃-2-基)-2'-脱氧尿苷
- 聚乙胺600-β-环糊精(PEI600-β-CyD)
包裝
法律資訊
建議使用防濺手套
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)