一般說明
PTFE密封胶带是化学惰性的自粘性胶带,适合实验室所有管路连接,包括调节器、控制阀、排水阀(purge valve)、在线流量计、impurity traps、气体过滤器和磨砂玻璃接头。正确缠绕到气体或液体管螺旋上后,PTFE胶带填满螺纹缝隙,形成气密性防水性密封。 用于磨砂玻璃接头、干燥器、干燥器盖子时,形成真空密封,即便经过很长一段时间,也很容易松开。
應用
PTFE胶带常用于密封
- 气瓶萃取配置
- 微流控装置管路配置
- 气相色谱的载气连接