反應適用性
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標籤範圍
10 wt. % loading
基質
activated carbon support
環保替代類別
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
應用
催化以下反应:
- Stille反应
- 氢化反应
- Suzuki-Miyaura交叉偶联反应和Heck-Mizoroki反应
- 脱氧反应
- 氧化反应
- 偶联反应
钯碳(Pd/C)(10 wt.%载量,活性碳载体)可用作许多熟知反应的催化剂,例如烯烃、炔烃、酮、腈、亚胺、叠氮化物、硝基、苯类和杂环芳烃的氢化反应,环丙烷、苄基衍生物、环氧化物、肼和卤化物的氢解反应,芳基化合物脱氢反应和醛脱甲酰反应。
也用于:
也用于:
- 作为催化剂参与温室气体二氯二氟甲烷(CCl2F2))的加氢脱氯,
- 作为催化剂参与离子液中芳基卤化物的Heck反应
- 作为阳极催化剂制造直接甲酸燃料电池 (DFAFC)
- 作为高性价比的电催化剂用于甲醇的氧化
- 用于氢化物的催化加氢以生产氢气
- 作为Suzuki-Mayaura反应催化剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Performance characterization of Pd/C nanocatalyst for direct formic acid fuel cells
Journal of Power Sources, 144(1), 28-34 (2005)