主要文件
Z146854
Sigma-Aldrich
Check valve
stainless steel valve, EPR O-ring
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40141600
NACRES:
NB.51
材料
EPR O-ring
stainless steel valve
參數
-65-300 °F temp. range
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Max. pressure: 3,000 psig. ¼ × ¼ in. NPTF inlets. Attaches to the outlet side of a regulator to prevent backstreaming of liquids and gases into the regulator or cylinder.
Operating Temperature Range:
Viton: -20 °F to 400 °F
EPR: -65 °F to 300 °F
Neoprene: 80 °F to 300 °F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)