方案
97%
折射率
n20/D 1.429
沸点
51 °C
密度
0.781 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
InChI key
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves