Merck
Passer à
R0883
Milieu RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Milieu RPMI-1640, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
Application
Le milieu RPMI-1640 a été utilisé :
  • pour cultiver une lignée cellulaire de prostate PC-3 et des cellules Jurkat.
  • pour maintenir une lignée de cancer MDA-MB-231 triple négatif et une lignée MCF7 de type luminal, deux lignées cellulaires d'adénocarcinome du sein d'être humain caucasien.
  • pour cultiver des cellules tumorales circulantes (CTC).
Preparation Note
Compléter avec 0,3 g/l de L-glutamine.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
R7638R7509R8758
description
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Dutch Modification, with sodium bicarbonate and 20mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milieu RPMI-1640
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Could you tell me the exact concentration of glucose in this RPMI-1640 medium(cat#R0883 ), please ?
    1 answer
    1. For this RPMI formulation, the glucose concentration is 2 grams per liter.
      Please see the datasheet below which includes the formulations of all classical RPMI-1640 media products:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/229/770/r0883for.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 3
    • Votes 14
    5 out of 5 stars.
    Great product!
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Helpful?